Läs mer
D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31029778
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31029778 100 mg -
31021773 1 g 1g
31018114 5 g -
31018826 250 mg -
31021697 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31029778 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD123298100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium
CAS 103404-90-6
Molekylformel C5H6Na2O5
MDL-nummer MFCD00069573
Kvantitet 100 mg
LEDER O=C([O-])[C@H](O)CCC([O-])=O.[Na+].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 192.08
Procent renhet 95%