Läs mer
D-Alpha-Methyl DOPA, TRC
Produktkod. 30480794
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30480794 25 mg -
30476280 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30480794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30379025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2799-15-7
Molekylformel C10H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 211.21
Synonym D-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, D- (8CI), 3-Hydroxy-α-methyl-D-tyrosine, (+)-α-Methyldopa, D-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylalanine, D-Methyldopa, D-α-Methyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alanine, D-α-Methyldopa
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
LEDER C[C@@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-a-Methyl DOPA
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Formel vikt 211.0845