missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-alpha-Phenyl-d5-glycine, CDN

Produktkod. 30321499
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321499 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321499 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78750.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-(-)-2-Phenylglycine-d5
CAS 1246817-98-0
Molekylformel C8 D5 H4 N O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym (2 R)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2 R)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, D-Phenylglycine-d5, (αR)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, D-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5)
InChI formel InChI=1 S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c([C@@H](N)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn (2 R)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 156.193
Formel vikt 156.095 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.