Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-alfa-fenylglycin, 98 %
Produktkod. 10275130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275130 100 g Plastflaska 100g
10163370 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275130 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 130631000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 875-74-1 | C8H9NR2 | 151,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 875-74-1
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
MDL-nummer MFCD00008061
InChI-nyckel ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-α-Phenylglycine
Namnnotering 98%
Abs. 0,03 max. (c=6, 1 M HCl) vid 420 nm
Smältpunkt 302 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH(NH2)CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Specifik rotation −151° till −161° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1M HCl)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,3 g/100 ml. Övrig löslighet: löslig i vattenlösningar av oorganiska lösningsmedel och alkalier, praktiskt taget olöslig i alkohol
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.