Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-tokoferol, 97+%
Produktkod. 10127900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10127900 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10127900 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 421031000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-02-9 | C29H50O2 | 430.7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-α-Tocopherol
Namnnotering 99%
CAS 59-02-9
Smältpunkt 2.5°C to 3.5°C
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 200°C to 220°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C29H50O2
Brytningsindex 1.5050 to 1.507
MDL-nummer MFCD00072045
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 9653
Specifikt rotationsförhållande +24° (25°C c=2,in isooctane)
Specifik rotation + 24
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
InChI-nyckel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
LEDER CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)O
IUPAC-namn (2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 430.7
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
Formel vikt 430.7
Procent renhet 97+%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.