Läs mer
D-alpha-Tocopherol Quinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-alpha-Tocopherol Quinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [3R-(3R*,7R*,11R*)]-2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethyl-p-benzoquinone, 2-[(3R,7R,11R)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl]-3,5,6-trimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-((3R,7R,11R)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Metarene, Tocopherol Quinone, Tocopherolquine, Tocopheryl Quinone, Vitamin E Quinone, α-Tocopherol Quinone, α-Tocopherylquinone, α-Tocoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C29H50O3/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8,32)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31/h20-22,32H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 446.376 |
| Procent renhet | >95% |