Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-tokoferylacetat, 97 %
Produktkod. 10341161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341161 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10341161 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 421060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 SEK
    460.65 SEK / 1g
    Save 89.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-95-7 | C31H52O3 | 472,75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-α-Tocopheryl acetate
Namnnotering 98%
CAS 58-95-7
Färg Gult
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C31H52O3
Brytningsindex 1,4940 till 1,498
MDL-nummer MFCD00072042,MFCD00072052
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9653
Specifikt rotationsförhållande +3° (25 °C c=2,tum etanol)
Specifik rotation +3
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
InChI-nyckel ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
IUPAC-namn 2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-bensopyran-6-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 472.75
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Formel vikt 472.75
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.