Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-tokoferylkinon, 90-95 %
Produktkod. 10143211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143211 500 mg Glasflaska 500mg
1 options
Produktkod. 10143211 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 350305000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7559-04-8 | C29H50O3 | 446.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-α-Tocopherylquinone
Namnnotering 90-95%
CAS 7559-04-8
Färg Amber till rött
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C29H50O3
Brytningsindex 1.4920 to 1.496
MDL-nummer MFCD00135657
Kvantitet 500 mg
Specifikt rotationsförhållande +2.00 (25.00°C c=2,in isooctane)
Specifik rotation + 2
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
InChI-nyckel LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)CCC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
IUPAC-namn 2-klorpropanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 446.71
PubChem CID 111019
Formel vikt 446.71
Procent renhet 90-95%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.