missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-alpha-Tocotrienol (Rice) (>75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-alpha-Tocotrienol |
| CAS | 58864-81-6 |
| Molekylformel | C29 H44 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-α-Tocotrienol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1)\C)\C)C |
| IUPAC-namn | (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.66 |
| Formel vikt | 424.3341 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?