Läs mer
D-Altrose-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Altrose-1-13C |
| CAS | 70849-27-3 |
| Molekylformel | C513CH12O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1/i1+1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(113C)hexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0667 |