Läs mer
D(+)-Altrose, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10398560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10398560 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10398560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258021000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Altrose
Namnnotering 99%
CAS 1990-29-0
Smältpunkt 106°C to 108°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00075620
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 317
Specifik rotation + 30
Synonym d-altro-hexose, 2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-5pln1o36ff, 5pln1o36ff, d-+-altrose, aldehydo-d-altrose
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
Molekylvikt (g/mol) 180.16
PubChem CID 94780
ChEBI CHEBI:28385
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.