Läs mer
D-(+)-Altros, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496191 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496191 10 mg 10mg
11406201 25 mg 25mg
11416201 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496191 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219120810
Används som substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera aldosisomeraser såsom L-fukosisomeras från Caldicellulosiruptor saccharolyticus och d-Arabinoseisomeras (d-AI) från Bacillus pallidus (B. pallidus) och Klebsiella pneumoniae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1990-29-0
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-ARQDHWQXSA-N
Synonym d-altro-hexose, 2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-5pln1o36ff, 5pln1o36ff, d-+-altrose, aldehydo-d-altrose
PubChem CID 94780
ChEBI CHEBI:28385
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Altrose
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 180.16
Fysisk form Pulver