Läs mer
d-aminolevulinsyrahydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11408292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408292 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11408292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219462180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 100mg
    Save 34.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
d-aminolevulinsyra, bildad av glycin och succinyl CoA, av ALA-syntas, är den första föreningen i profyrinbiosyntesvägen. Det fungerar som en mellanprodukt i hembiosyntes.
Specifikationer
Smältpunkt 150 °C till 160 °C
CAS 9-2-5451
Molekylformel C5H10ClNO3
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i vatten (5% v/w-klar, färglös lösning).
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 167.59
Kvantitet 100 mg
PubChem CID 123608
Formel vikt 167,59 g/mol
Procent renhet ∼98%
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver