Läs mer
D(-)-Amygdalinhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10569440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10569440 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10569440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29883-15-6 | C20H27NO11 | 457.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Amygdalin hydrate
Namnnotering 95%
CAS 29883-15-6
Smältpunkt 223.0°C to 226.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H27NO11
MDL-nummer MFCD29049822
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, V,8, 118
Merck Index 15, 592
Specifik rotation − 38.50
Synonym amygdalin
Löslighetsinformation (4% in water) Clear
InChI-nyckel XUCIJNAGGSZNQT-ARGBPYSKNA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R)-2-fenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oximetyl]oxan-2-yl]oxiacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 457.43
PubChem CID 66509032
Formel vikt 457.42
Procent renhet 95%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(-)-Amygdalin hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.