Läs mer
D-AP5, MedChemExpress
Produktkod. 16415867
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16415867
Brand: Medchem Express HY100714A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
D-AP5 (D-APV) is a selective and competitive NMDA receptor antagonist with a Kd of 1.4 μM. D-AP5 (D-APV) inhibits the glutamate binding site of NMDA receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-AP5
Fysisk form Solid
CAS 79055-68-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H12NO5P
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym D-APV D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid
Löslighetsinformation H2O : 27.78 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER N[C@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 197.13
Formel vikt 197.13
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.