missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Apiose (~0.9 M in water), TRC

Produktkod. 30332970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30332970 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7266502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Apiose
CAS 639-97-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 3-C-(Hydroxymethyl)-D-glycero-tetrose, 3-Hydroxymethyl-D-erythro-tetrose, Apiose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-4(9)5(10,2-7)3-8/h1,4,7-10H,2-3H2/t4-/m0/s1
LEDER [C@]1([C@H](C(O)OC1)O)(O)CO
IUPAC-namn (2R)-2,3,4-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)butanal
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.0528
Procent renhet >95
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.9 M
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.