Läs mer
D-Apiose (~0.9 M in water), TRC
Produktkod. 30329643
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30329643 10 mg
1 options
Produktkod. 30329643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA72665010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Apiose
CAS 639-97-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-C-(Hydroxymethyl)-D-glycero-tetrose, 3-Hydroxymethyl-D-erythro-tetrose, Apiose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-4(9)5(10,2-7)3-8/h1,4,7-10H,2-3H2/t4-/m0/s1
LEDER [C@]1([C@H](C(O)OC1)O)(O)CO
IUPAC-namn (2R)-2,3,4-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)butanal
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.0528
Procent renhet >95
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.9 M