missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Arabinitol |
| CAS | 488-82-4 |
| Molekylformel | C5H12O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol |
| InChI-nyckel | HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N |
| LEDER | C(C(C(C(CO)O)O)O)O |
| IUPAC-namn | (2R,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.146 |
| PubChem CID | 94154 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?