Läs mer
D-Arabinitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Arabitol |
| CAS | 488-82-4 |
| Molekylformel | C5 H12 O5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Arabinitol, D- (8CI), (+)-Arabitol, D-(+)-Arabitol, D-Arabitol, D-Lyxitol, D-arabino-Pentitol, D-lyxo-Pentitol, NSC 25288 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0685 |