Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-arabinos, 99 %
Produktkod. 11364529
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364529 10 g 10g
11474153 50 g 50g
11484153 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364529 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10357.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10323-20-3 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
D-(-)-arabinos används i odlingsmedier för vissa bakterier. Det fungerar som en komponent i biopolymerer som hemicellulosa och pektin. I det syntetiska biologilaboratoriet används det som en reversibel switch för proteinuttryck under Pbad-promotorn (dvs en del av plasmider) i E. coli. Vidare fungerar det som en hämmare av enzymet glukosdehydrogenas. Utöver detta används det som en farmaceutisk mellanprodukt och livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(-)-Arabinos används i odlingsmedier för vissa bakterier. Det fungerar som en komponent i biopolymerer som hemicellulosa och pektin. I det syntetiska biologilaboratoriet används det som en reversibel switch för proteinuttryck under Pbad-promotorn (dvs en del av plasmider) i E. coli. Vidare fungerar det som en hämmare av enzymet glukosdehydrogenas. Utöver detta används det som en farmaceutisk mellanprodukt och livsmedelstillsats.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10323-20-3
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00135608
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-WDCZJNDASA-N
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983
IUPAC-namn (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D- (-)-Arabinose
Smältpunkt 154°C to 158°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1723079
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −104° (c=10 in water, 24h)
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.