Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-arabinos, 99+%
Produktkod. 10347580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347580 25 g Plastflaska 25g
10751241 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347580 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 161450250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28697-53-2
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC-namn (4S,5R)-oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Arabinose
Namnnotering p.a.
Smältpunkt 152.0°C to 160.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 31, 34
Specifik rotation − 103.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.