Läs mer
D-(-)-arabinos,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427790 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427790 25 g 25g
11437790 100 g 100g
11447790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427790 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210069925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
D-(— )-Arabinos är ett substrat som används för att identifiera, differentiera och karakterisera arabinosisomeras(er) som har kommersiellt värde i produktionen av tagatos, ett sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28697-53-2
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC-namn (2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Arabinose
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 150.13
Fysisk form Pulver