Läs mer
D-(-)-arabinos,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11447790 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
11447790 1 kg 1kg
11427790 25 g 25g
11437790 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11447790 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210069991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
D-(— )-Arabinos är ett substrat som används för att identifiera, differentiera och karakterisera arabinosisomeras(er) som har kommersiellt värde i produktionen av tagatos, ett sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28697-53-2
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC-namn (2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Spécification
Kemiskt namn eller material D-(-)-Arabinose
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 150.13
Fysisk form Pulver
Nom du produit