Läs mer
D-arabinos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456501 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11456501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219402380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 SEK
    2079.81 SEK / 100g
    Save 105.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
CAS 10323-20-3
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 100 g
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
InChI-nyckel SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 150.13
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983