Läs mer
D-Arabinose, TRC
Produktkod. 30341881
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30341881 500 mg
1 options
Produktkod. 30341881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA764203500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Arabinose
CAS 10323-20-3
Molekylformel C5 H10 O5
Kvantitet 500 mg
Synonym Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-namn (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.0528