Läs mer
D-Arabinose, TRC
Produktkod. 17957244
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957244 50 g
17959234 250 g
17969314 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17957244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76417550G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28697-53-2
Molekylformel C5 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Synonym D-Arabinose, Arabinopyranose, D- (8CI), D-Arabinopyranose
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Arabinopyranose
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Formel vikt 150.0528