Läs mer
D-(-)-Arabinose (White Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10216054
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10216054 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10216054 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2504100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
D-(-)-Arabinose is a component used for culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Arabinose
CAS 28697-53-2
Smältpunkt 152°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Amber Glass
Molekylformel C5H10O5
MDL-nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Kvantitet 100 g
Specifik rotation -107 to -97° (+ or -)
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
LEDER OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-namn (4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 150.13
PubChem CID 71313478
Formel vikt 150.07
Procent renhet 99% min.
Fysisk form Powder or Solid