Läs mer
Melford D-+-Arabitol
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 488-82-4
- Molekylformel: C 5 H 12 O 5
- Molekylvikt: 152,15 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 488-82-4 |
| Molekylformel | C5H12O5 |
| Kvantitet | 1 kg |