Läs mer
MedChemExpress D-Arabitol
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 488-82-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 97.0% |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Endogenous Metabolite |
| Kvantitet | 1 g |