Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Arabitol, 99 %
Produktkod. 10702881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702881 5 g Glasflaska 5g
10147513 25 g Glasflaska 25g
10167893 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702881 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 302870050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-82-4
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00004709
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonym d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
IUPAC-namn (2R,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Arabitol
Smältpunkt 97°C to 105°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation + 12
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.