Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-arabitol, 99 %
Produktkod. 11483388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483388 5 g 5g
11493388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483388 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17801.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
Det kan användas som socker vid produktion av xylitol via biotransformationsprocess. Det är ett substrat som används för att identifiera, differentiera och karakterisera enzym såsom gluconobacter oxydans dehydrogenas(er), Gox2181, hypertermofilt D-arabitoldehydrogenas från Thermotoga maritime och NAD-beroende D-arabitoldehydrogenas från ättiksyrabakterie, Acetobacter suboxydans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det kan användas som ett socker i produktionen av xylitol via biotransformationsprocess. Det är ett substrat som används för att identifiera, differentiera och karakterisera enzym såsom gluconobacter oxydans dehydrogenas(er), Gox2181, hypertermofilt D-arabitoldehydrogenas från Thermotoga maritime och NAD-beroende D-arabitoldehydrogenas från ättiksyrabakterie, Acetobacter suboxydans.
Löslighet Lösligt i vatten (50 mg
/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-82-4
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.146
MDL-nummer MFCD00004709
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonym d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
IUPAC-namn (2R,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Arabitol
Smältpunkt 100°C to 104°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1720520
Merck Index 14,762
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Optisk rotation +132° (c=0.4 in Acidified Molybdate Solution)
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.