Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-arginin, 98 %
Produktkod. 11403187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403187 1 g 1g
11413187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403187 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16137.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 157-06-2 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
1-Deamino-8-D-arginin vasopressin är ett nytt farmakologiskt tillvägagångssätt för hantering av hemofili och von Willebrands sjukdom. En ny icke-enzymatisk väg för alstring av kväveoxid är genom reaktionen av väteperoxid och d- eller l-arginin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Deamino-8-D-arginin vasopressin utgör en ny farmakologisk metod för hantering av hemofili och von Willebrands ’sjukdom. En ny icke-enzymatisk väg för alstring av kväveoxid är genom reaktionen av väteperoxid och d- eller l-arginin.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive.Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 157-06-2
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.204
MDL-nummer MFCD00063116
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c
PubChem CID 71070
ChEBI CHEBI:15816
IUPAC-namn (2R)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Arginine
Smältpunkt ∼235°C
Beilstein 1725412
Löslighetsinformation Soluble in water at 148g/L.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.2
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.