Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-argininmonohydroklorid, 98 %
Produktkod. 11433327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433327 25 g -
11413327 1 g 1g
11423327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433327 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16222.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 627-75-8 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol
Påverkan på kreatininmetabolism som därmed orsakade något större ökningar av muskelkreatin. D-arginyletylester syntetiserades genom kraftig omrörning av D-argininmonohydroklorid och överskott av vattenfri etanol i ett isbad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Påverkan på kreatininmetabolism som därigenom orsakade något större ökningar av muskelkreatin. D-arginyletylester syntetiserades genom kraftig omrörning av D-argininmonohydroklorid och överskott av vattenfri etanol i ett isbad.
Löslighet Löslig i vatten (
50 mg/ml) och 3N HCl (5).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-75-8
Molekylformel C6H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.662
MDL-nummer MFCD00012620
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Synonym d-arginine hydrochloride, h-d-arg-oh.hcl, d-arginine monohydrochloride, d-arginine, monohydrochloride, unii-aw80ygd17d, d-arginine hcl, arginine, monohydrochloride, d, aw80ygd17d, arginine, chloride, d--arginine hydrochloride
PubChem CID 12326
IUPAC-namn (2R)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Arginine monohydrochloride
Smältpunkt 216 °C till 218 °C
Beilstein 5773432
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml) och 3N HCl (5).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 210.67
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.