Läs mer
D-Arginin, TRC
Produktkod. 30331191
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30331191 50 g
1 options
Produktkod. 30331191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76951550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Arginine
CAS 157-06-2
Molekylformel C6 H14 N4 O2
Kvantitet 50 g
Synonym (R)-Arginine
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
LEDER O=C(O)C(N)CCCNC(=N)N
IUPAC-namn (2R)-2-amino-5-karbamimidamidopentaninsyra
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.1117