Läs mer
D-Ascorbic Acid, TRC
Produktkod. 30316543
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30316543 25 mg
1 options
Produktkod. 30316543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA21615025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Ascorbic Acid
CAS 10504-35-5
Molekylformel C6 H8 O6
Kvantitet 25 mg
Synonym D-Lyxoascorbic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m1/s1
LEDER O[C@@H]([C@@](O1)([H])C(O)=C(O)C1=O)CO
IUPAC-namn (2S)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 176.1241
Formel vikt 176.0321