Läs mer
D-asparaginmonhydrat, 100,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11303979 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303979 500 g 500g
11333969 500 g 500g
11313979 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303979 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210079490
Kemiska identifierare
CAS 5794-24-1
Molekylformel C4H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 150.134
InChI-nyckel RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC-namn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Asparagine monhydrate
Analysprocentintervall 1.005
Kvantitet 500 g
Formel vikt 150.1
Fysisk form Kristallin