Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-asparaginmonohydrat
Produktkod. 17291136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17291136 25 g
17271136 1 g
17281136 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17291136 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204270250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-24-1
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Asparagine monohydrate
Smältpunkt 280,0 °C
Molekylformel C4H8N2O3·H2O
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Merck Index 14, 837
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 35 g/L (20 °C). Övrig löslighet: löslig i syror och alkalier, praktiskt taget olöslig i metanol, etanol, eter och bensen
Kvantitet 25 g
Formel vikt 150.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.