Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparaginmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11400398
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400398 25 g 25g
11410398 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400398 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B24556.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
D-(-)-asparaginmonohydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-(-)-Asparginmonohydrat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier
och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten (35 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-24-1
Molekylformel C4H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 150.134
MDL-nummer MFCD00149558
InChI-nyckel RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC-namn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Asparagine monohydrate
Smältpunkt 274°C to 276°C (decomposition)
Merck Index 14,837
Löslighetsinformation Soluble in water (35g/L at 20°C).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 150.14 (132.12 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.