Läs mer
D-(-)-Asparaginmonohydrat, TRC
Produktkod. 30338006
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30338006 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30338006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7801252.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Asparagine Monohydrate
CAS 5794-24-1
Molekylformel C4H8N2O3 . H2O
Kvantitet 2.5 g
Synonym D-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, D- (8CI), D-Asparagine, monohydrate (9CI), (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, D-Asparagine monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
LEDER O.N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanansyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.0641