Läs mer
D-(-)-Asparaginmonohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-Asparagine Monohydrate |
| CAS | 5794-24-1 |
| Molekylformel | C4H8N2O3 . H2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, D- (8CI), D-Asparagine, monohydrate (9CI), (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, D-Asparagine monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1 |
| LEDER | O.N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanansyra; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.13 |
| Formel vikt | 150.0641 |