missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | D-Aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 1202063-44-2 |
| Molekylformel | C4H4D3NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Aspartic-2,3,3-d3 acid (ACI), D-Aspartic Acid-d3, D-Aspartic Acid-2,3,3-D3, (2R)-2-Aminobutanedioic-2,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1/i1D2,2D |
| LEDER | OC(C([2H])([2H])[C@](N)([2H])C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.12 |
| Formel vikt | 136.0563 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?