Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Asparaginsyra, 99+%
Produktkod. 10296540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10296540 25 g Glasflaska 25g
10574274 5 g Glasflaska 5g
10145403 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10296540 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204260250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133,103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1783-96-6
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.103
MDL-nummer MFCD00063081
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Aspartic acid
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,4 % max. (105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 0,3% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Rester efter antändning 0,1% max.
Beilstein 04, 471
Specifik rotation −25.80
Merck Index 15, 830
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i alkohol och eter
Kvantitet 25 g
Formel vikt 133.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.