Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-asparaginsyra, 99 %
Produktkod. 11404687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404687 25 g 25g
11494677 5 g 5g
11414687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404687 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21184.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
D-asparaginsyra modulerar melatoninsyntesen i tallkottkörteln.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
D-asparaginsyra modulerar melatoninsyntesen i tallkottkörteln.
Löslighet
Något löslig i vatten, löslig i 1N ammoniumhydroxid (100 mg/ml) och utspädd HCl. Olösligt i eter och alkohol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1783-96-6
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.103
MDL-nummer MFCD00063081
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material D-Aspartic acid
Smältpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1723529
Merck Index 14,840
Löslighetsinformation Slightly soluble in water,Soluble in 1N ammonium hydroxide (100mg/ml),and dilute HCl. Insoluble in ether,and alcohol.
Densitet 1.66
Kvantitet 25 g
Formel vikt 133.1
Optisk rotation −25° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.