Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-asparaginsyra, 99 %
Produktkod. 11494677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494677 5 g 5g
11404687 25 g 25g
11414687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494677 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21184.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133,103 g/mol
D-asparaginsyra modulerar melatoninsyntesen i tallkottkörteln.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
D-asparaginsyra modulerar melatoninsyntesen i tallkottkörteln.
Löslighet
Något löslig i vatten, löslig i 1N ammoniumhydroxid (100 mg/ml) och utspädd HCl. Olösligt i eter och alkohol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1783-96-6
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.103
MDL-nummer MFCD00063081
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Aspartic acid
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Beilstein 1723529
Merck Index 14,840
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, löslig i 1N ammoniumhydroxid (100 mg/ml), och utspädd HCl. Olöslig i eter och alkohol.
Densitet 1.66
Kvantitet 5 g
Formel vikt 133.1
Optisk rotation −25° (c=1 i 1N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.