Läs mer
D-asparaginsyradimetylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489758
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489758 5 g 5g
15479758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63197.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69630-50-8 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69630-50-8
Molekylformel C6H12ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 197.615
MDL-nummer MFCD00070384
InChI-nyckel PNLXWGDXZOYUKB-PGMHMLKASA-N
Synonym d-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, h-d-asp ome-ome.hcl, h-d-asp ome-oh hcl, r-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, d-aspartic acid, dimethyl ester, hydrochloride, d-aspartic acid-1,4-dimethyl ester hydrochloride, 1,4-dimethyl 2r-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-d-asp diome . hcl, h-d-asp ome-ome hcl, d-aspartic acid dimethyl ester hcl
PubChem CID 51051594
IUPAC-namn dimetyl-(2R)-2-aminobutandioat;hydroklorid
LEDER COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 114°C to 119°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.