Läs mer
D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30347705
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30347705 5 g
1 options
Produktkod. 30347705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7889755G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride
CAS 69630-50-8
Molekylformel C6H12ClNO4
Kvantitet 5 g
Synonym D-Aspartic Acid 1,4-Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl D-Aspartate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1
LEDER Cl.COC(=O)C[C@@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl (2R)-2-aminobutanedioate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 197.62
Formel vikt 197.0455