Läs mer
D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 69630-50-8 |
| Molekylformel | C6H12ClNO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Aspartic Acid 1,4-Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl D-Aspartate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)C[C@@H](N)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl (2R)-2-aminobutanedioate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vikt | 197.0455 |