Läs mer
D-Aspartic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Aspartic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 133.0375 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |