Läs mer
D-asparaginsyra, TRC
Produktkod. 30010041
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010041 5 g
30004218 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7900205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1783-96-6
Molekylformel C4 H7 N O4
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Synonym (-)-Aspartic Acid, (R)-Aspartic Acid, D-(-)-Aspartic Acid, 2-Aminobutanedioic Acid, NSC 97922
IUPAC-namn (2R)-2-aminobutanedioinsyra
LEDER N[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Aspartic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Kvantitet 5 g
Formel vikt 133.0375
Procent renhet >95%