Läs mer
d-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16495828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16495828 10 mg
1 options
Produktkod. 16495828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13735D
MedChemExpress d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material d-Atabrine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 56100-41-5
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32Cl3N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (35.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 472.88
Formel vikt 472.88
Procent renhet 99.35%